Learn More
Bel-Art™ Cucharas de acero inoxidable SP Scienceware™
Código de producto. 11706545 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml, 2 ml
1,6 ml, 3 ml
Cuchara pequeña de 0,8 ml; cuchara grande de 2,8 ml
Cuchara pequeña de 1,8 ml; cuchara grande de 5,0 ml
Cuchara pequeña de 2,0 ml; cuchara grande de 8,0 ml
Longitud (métrico):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11706545 0,5 ml, 2 ml 15 cm paquete de 2
15550122 Cuchara pequeña de 0,8 ml; cuchara grande de 2,8 ml 18 cm paquete de 2
15570122 Cuchara pequeña de 1,8 ml; cuchara grande de 5,0 ml 25 cm paquete de 2
11726545 Cuchara pequeña de 2,0 ml; cuchara grande de 8,0 ml 30 cm paquete de 2
11716545 1,6 ml, 3 ml 21 cm paquete de 2
5 options
Código de producto. 11706545
Marca: Bel-Art™ F367300015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Doble acabado con dos tamaños de cuchara.
  • Fabricadas en acero inoxidable 304
  • Las cucharas de muestreo tienen un eje sólido y redondeado
  • Disponibles en acero inoxidable pulido plano o recubierto con FEP-PTFE Fluo-Kem™
Tekniske data
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Eje sólido y redondeado
Capacidad (métrico) 0,5 ml, 2 ml
Color Marrón
Tipo de producto Cuchara de Muestreo
Acabado Revestimiento FEP Teflon Fluo-Kem
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 15 cm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.