Learn More
Usbeck™ Stainless Steel Spaula Spoon
Código de producto. 10661452
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10661452
Marca: Usbeck™ 3346
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Scoop, mix and transfer substances with simplicity. Usbeck™ Stainless Steel Spaula Spoon is ideal for scooping, mixing and transferring substances.
  • Stainless steel
  • Width of spoon 29 mm
Especificaciones
Tipo de producto Spoon Spatula
Anchura (métrico) de la hoja 29 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm