Learn More
Usbeck™ Stainless Steel Spaula Spoon
Código de producto. 10228481
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10228481 210 mm cada uno
10661452 150 mm cada uno
10350702 180 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10228481 Proveedor Usbeck™ N.º de proveedor 3348
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Scoop, mix and transfer substances with simplicity. Usbeck™ Stainless Steel Spaula Spoon is ideal for scooping, mixing and transferring substances.
  • Stainless steel
  • Width of spoon 29 mm
Especificaciones
Tipo de producto Spoon Spatula
Anchura (métrico) de la hoja 29 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 210 mm