Learn More
Buerkle™ Espátula de acero inoxidable
Código de producto. p-7084539 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11878502 180 mm cada uno
11971551 300 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 11878502
Marca: Buerkle™ 53130180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instrumento universal para recoger, dividir y mezclar pastas, cremas, etc.
Instrumento universal para recoger, dividir y mezclar pastas, cremas, etc.
  • Hoja de acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Mango de madera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Instrumento universal para recoger, dividir y mezclar pastas o cremas
Material de la hoja Acero inoxidable V2A
Material del mango Madera
Material Acero inoxidable
Tipo de mango Madera
Longitud (métrico) 180 mm