Learn More
asecos™ Recipiente de lavado e inmersión acero inox
Código de producto. 17826466 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
8 L
Color:
Amarillo
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17826466 4 L Amarillo cada uno
17876386 2 L Amarillo cada uno
17886346 2 L Gris cada uno
17836556 4 L Gris cada uno
17856556 8 L Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17826466 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40446
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ideal para limpiar o desengrasar piezas pequeñas
  • con empuñadura empotrada
  • tamiz de inmersión con resorte incl. apagallamas, conexión a tierra
Especificaciones
Tipo de producto Parts Cleaner
Capacidad (imperial) 1.1 gal.
Capacidad (métrico) 4 L
Color Amarillo
Material Acero
Anchura (imperial) 10.39 in.
Anchura (métrico) 264.00 mm
Altura (imperial) 5.75 in.
Altura (métrico) 146.00 mm
Peso (imperial) 6.17 lb.
Peso (métrico) 2.8 kg