Learn More
Grant Instruments™ Tapas inclinadas de acero inoxidable
Código de producto. 11426427
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11426427 SAP12, JBN12, SBB12 cada uno
11436427 SAP18, ST12, ST26 1 PCS
11446427 SAP34, ST38 cada uno
11416427 SAP5, ST5 cada uno
4 options
Código de producto. 11426427
Marca: Grant Instruments™ LU14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recommended for use above 60°C. Stainless Steel Sloping Lid avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
  • Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
  • Acero inoxidable de forma triangular con asa de plástico
  • Elija entre los siguientes tamaños disponibles:
    • 5 l (LU6)
    • 12 l (LU14)
    • 18 o 26 l (LU28)
    • 34 l (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) SAP12, JBN12, SBB12
Material Acero inoxidable