Learn More
Grant Instruments™ Tapas inclinadas de acero inoxidable
Descripción
- Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
- Acero inoxidable de forma triangular con asa de plástico
- Elija entre los siguientes tamaños disponibles:
- 5 l (LU6)
- 12 l (LU14)
- 18 o 26 l (LU28)
- 34 l (LU36)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SAP5, ST5 |
| Material | Acero inoxidable |