Learn More
Nickel Electro™ Tapa de dos vertientes de acero inoxidable
Código de producto. 11469519 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño con agitación de 14 l
Baño con agitación de 22 l
Baño con agitación de 38 l
Baño con agitación de 8 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11469519 Baño con agitación de 14 l cada uno
11479519 Baño con agitación de 22 l cada uno
12728908 Baño con agitación de 38 l cada uno
11459529 Baño con agitación de 8 l cada uno
4 options
Código de producto. 11469519
Marca: Nickel Electro™ SL414
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga una temperatura de baño estable y reduzca la evaporación con una tapa de acero inoxidable. La tapa de dos vertientes de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ minimiza la pérdida de calor y reduce la evaporación.
  • Acero inoxidable
  • Asa con aislamiento
  • Minimiza la pérdida de calor
  • Reducción de la evaporación
  • Ayuda a mantener la temperatura del baño
Especificaciones
Descripción Tapa de dos vertientes de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Baño con agitación de 14 l
Material Acero inoxidable
Garantía 3 años