Learn More
Tenak™ Gradilla de bandeja única de acero inoxidable para congeladores verticales
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Las bandejas constan de un cajón, una tapa y un asa en la parte frontal
- Caben en cualquier congelador
- Las gradillas están fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras de tamaño especial |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 560 x 139 x 225 mm |
| Fondo (métrico) | 560 mm |
| Incluye | Tapa |
| Tipo de producto | Gradilla de bandeja única |
| Mostrar más |