Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido, 100 mm de diámetro.
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido, 100 mm de diámetro.
Código de producto. 11552173 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11552173 | 2,8mm | cada uno |
| 11572143 | 106 μm | cada uno |
| 11582163 | 1,25mm | cada uno |
| 11592163 | 1,4mm | cada uno |
| 11592143 | 150 μm | cada uno |
| 11502153 | 160 μm | cada uno |
| 11512153 | 180 μm | cada uno |
| 11522173 | 2 mm | cada uno |
| 11522153 | 200 μm | cada uno |
| 11532153 | 212 μm | cada uno |
| 11542173 | 2,5mm | cada uno |
| 11582133 | 25 μm | cada uno |
| 11552153 | 300 μm | cada uno |
| 11562173 | 3,35mm | cada uno |
| 11592133 | 38 μm | cada uno |
| 11582153 | 400 μm | cada uno |
| 11572153 | 355 μm | cada uno |
| 11592153 | 425 μm | cada uno |
| 11502163 | 500 μm | cada uno |
| 11512143 | 53 μm | cada uno |
| 11532143 | 75 μm | cada uno |
| 11532163 | 710 μm | cada uno |
| 11512163 | 600 μm | cada uno |
| 11522163 | 630 μm | cada uno |
| 11542163 | 800 μm | cada uno |
| 11542143 | 80 μm | cada uno |
| 11552143 | 90 μm | cada uno |
| 11552163 | 850 μm | cada uno |
| 11562153 | 315 μm | cada uno |
| 11572163 | 1,18mm | cada uno |
| 11502173 | 1,6mm | cada uno |
| 11512173 | 1,7mm | cada uno |
| 11532173 | 2,36mm | cada uno |
| 11562143 | 100 μm | cada uno |
| 11582143 | 125 μm | cada uno |
| 11562163 | 1 mm | cada uno |
| 11502143 | 45 μm | cada uno |
| 11522143 | 63 μm | cada uno |
| 11542153 | 250 μm | cada uno |
Product Code. 11552173
Description
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con bastidor de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 2,8mm |
| Tipo | Tamiz |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000 |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Certificado de conformidad y tarjeta de registro |
| Diámetro exterior (imperial) | 100mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Alambre tejido |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.