Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido, 100 mm de diámetro.
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2,36mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
300 μm
315 μm
3,35mm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con bastidor de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 80 μm |
| Tipo | Tamiz |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000 |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Certificado de conformidad y tarjeta de registro |
| Diámetro exterior (imperial) | 100mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Alambre tejido |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction