Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido, 100 mm de diámetro.
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido, 100 mm de diámetro.
Código de producto. 11522143 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11522143 | 63 μm | cada uno |
| 11572143 | 106 μm | cada uno |
| 11582163 | 1,25mm | cada uno |
| 11592163 | 1,4mm | cada uno |
| 11592143 | 150 μm | cada uno |
| 11502153 | 160 μm | cada uno |
| 11512153 | 180 μm | cada uno |
| 11522173 | 2 mm | cada uno |
| 11522153 | 200 μm | cada uno |
| 11532153 | 212 μm | cada uno |
| 11542173 | 2,5mm | cada uno |
| 11582133 | 25 μm | cada uno |
| 11552173 | 2,8mm | cada uno |
| 11552153 | 300 μm | cada uno |
| 11562173 | 3,35mm | cada uno |
| 11592133 | 38 μm | cada uno |
| 11582153 | 400 μm | cada uno |
| 11572153 | 355 μm | cada uno |
| 11592153 | 425 μm | cada uno |
| 11502163 | 500 μm | cada uno |
| 11512143 | 53 μm | cada uno |
| 11532143 | 75 μm | cada uno |
| 11532163 | 710 μm | cada uno |
| 11512163 | 600 μm | cada uno |
| 11522163 | 630 μm | cada uno |
| 11542163 | 800 μm | cada uno |
| 11542143 | 80 μm | cada uno |
| 11552143 | 90 μm | cada uno |
| 11552163 | 850 μm | cada uno |
| 11562153 | 315 μm | cada uno |
| 11572163 | 1,18mm | cada uno |
| 11502173 | 1,6mm | cada uno |
| 11512173 | 1,7mm | cada uno |
| 11532173 | 2,36mm | cada uno |
| 11562143 | 100 μm | cada uno |
| 11582143 | 125 μm | cada uno |
| 11562163 | 1 mm | cada uno |
| 11502143 | 45 μm | cada uno |
| 11542153 | 250 μm | cada uno |
Código de producto. 11522143
Descripción
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con bastidor de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 63 μm |
| Tipo | Tamiz |
| Certificaciones/conformidad | Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410 |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Certificado de conformidad y tarjeta de registro |
| Diámetro exterior (imperial) | 100mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Alambre tejido |