Learn More
RETSCH Tapa de acero inoxidable para tamices de ensayo
Código de producto. 13464886 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13464886
Marca: RETSCH 69.520.0051
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubra tamices para evitar la pérdida de muestra durante el proceso de separación. Estas tapas de acero inoxidable se adaptan a varios tamices de ensayo, en función del diámetro del tamiz.
  • Acero inoxidable
  • Disponible para una gran variedad de tamices de ensayo, en función del diámetro
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Tapa de tamiz
Certificaciones/conformidad ISO 3310 y ASTM E 11
Material de recubrimiento Acero inoxidable
Diámetro exterior (imperial) 200mm