Learn More
RETSCH Tapa de acero inoxidable para tamices de ensayo
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- Disponible para una gran variedad de tamices de ensayo, en función del diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Tapa de tamiz |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310 y ASTM E 11 |
| Material de recubrimiento | Acero inoxidable |
| Diámetro exterior (imperial) | 315mm |