Learn More
RETSCH Tapa de acero inoxidable para tamices de ensayo
Código de producto. 10781033 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10781033 100mm cada uno
10791033 150 mm cada uno
11998124 315mm cada uno
10659311 305mm cada uno
13464886 200mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10781033 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.107.000100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubra tamices para evitar la pérdida de muestra durante el proceso de separación. Estas tapas de acero inoxidable se adaptan a varios tamices de ensayo, en función del diámetro del tamiz.
  • Acero inoxidable
  • Disponible para una gran variedad de tamices de ensayo, en función del diámetro
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Tapa de tamiz
Certificaciones/conformidad ISO 3310 y ASTM E 11
Material de recubrimiento Acero inoxidable
Diámetro exterior (imperial) 100mm