Learn More
RETSCH Tapa de acero inoxidable para tamices de ensayo
Código de producto. 10659311 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10659311 305mm cada uno
10781033 100mm cada uno
10791033 150 mm cada uno
11998124 315mm cada uno
13464886 200mm cada uno
5 options
Código de producto. 10659311
Marca: RETSCH 60.107.000305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubra tamices para evitar la pérdida de muestra durante el proceso de separación. Estas tapas de acero inoxidable se adaptan a varios tamices de ensayo, en función del diámetro del tamiz.
  • Acero inoxidable
  • Disponible para una gran variedad de tamices de ensayo, en función del diámetro
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Tapa de tamiz
Certificaciones/conformidad ISO 3310 y ASTM E 11
Material de recubrimiento Acero inoxidable
Diámetro exterior (imperial) 305mm