Descripción
- Con dispositivo de giro integrado
- Se pueden limpiar simultáneamente tamices de diferentes marcas
- Manejo sencillo: coloque el módulo en un depósito de ultrasonidos como una cesta
- Componentes metálicos de acero inoxidable para una mayor higiene y facilidad de limpieza
- La posición inclinada de los tamices garantiza unos resultados de limpieza y aclarado mejorados
- Las partículas de suciedad eliminadas se acumulan en el fondo del depósito, no en los tamices
- Limpieza de ultrasonidos suave; no cambia el tamaño de la malla, la tensión de la rejilla ni la precisión de la medición
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Módulo de limpieza de tamiz con dispositivo de giro integrado |
| Fondo (métrico) | 260 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Limpiador ultrasónico, Elmasonic S450 H |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 6,8 kg |
| Anchura (métrico) | 580 mm |
| Modelo | SRH 4/200 |