Learn More
Linker Industrietechnik™ Base de tamiz de acero inoxidable sin drenaje
Descripción
- Malla cuadrada
- Bastidor de acero inoxidable pulido
- Temperatura máxima de 170°C
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Parte inferior de tamiz |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |