Learn More
VitLab™ Tamiz de acero inoxidable
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diámetro de inserto de 50 mm
- Para su uso con embudos Vitlab™ n.° 41794, 41894
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 50mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Embudos Vitlab™ n.° 41794, 41894 |
| Tamaño de poro | 0,45mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Filtro de tamiz |