Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 1 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310 y ASTM E 11 |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |