Learn More
RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia.
Código de producto. 10515082 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
63 μm
90 μm
1 mm
125 μm
180 μm
250 μm
355 μm
500 μm
630 μm
710 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10515082 90 μm cada uno
10025111 125 μm cada uno
10106751 180 μm cada uno
10640302 1 mm cada uno
10269121 355 μm cada uno
10477581 250 μm cada uno
10729902 500 μm cada uno
10370432 630 μm cada uno
10428931 710 μm cada uno
10574692 63 μm cada uno
10 options
Código de producto. 10515082
Marca: RETSCH 60.322.000090
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 90 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310 y ASTM E 11
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable