missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Brida KF pequeña de rosca de acero inoxidable con anillo de sellado NBR

Código de producto. p-8007656
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
16 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10601432 16 mm cada uno
10719542 25 mm cada uno
10486451 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10601432 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20672001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño Pequeño
Tamaño (métrico) 35 x 16 x 25 mm
Tipo Brida KF pequeña de rosca
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.