Learn More
VACUUBRAND™ Brida KF pequeña de rosca de acero inoxidable con anillo de sellado NBR
Código de producto. 10601432
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
16 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10601432 16 mm cada uno
10719542 25 mm cada uno
10486451 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10601432 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20672001
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño Pequeño
Tamaño (métrico) 35 x 16 x 25 mm
Tipo Brida KF pequeña de rosca