Learn More
Cole-Parmer™ Disco de pantalla de acero inoxidable
Código de producto. 11759443 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Material unitSize
11759443 Acero inoxidable paquete de 5
1 options
Código de producto. 11759443 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0663542
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Membrana Spectra/Mesh
• Membrana de polipropileno
• Membrana de acero inoxidable 304
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tamaño de poro 213 μm
Cantidad Paquete de 5
Grosor (métrico) 178 μm
Tipo Disco de pantalla
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm