Descripción
- An x Pr x Al (mm): 600 x 311x 17
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gray |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (imperial) | 23.62 in. |
| Anchura (métrico) | 600.00 mm |
| Altura (imperial) | 0.67 in. |
| Altura (métrico) | 17.00 mm |
| Peso (imperial) | 2.15 lb. |
| Peso (métrico) | 0.974 kg |