Learn More
Amsta Rostfritt Cucharas de acero inoxidable
Código de producto. 11731776
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11731776 2 L 1 PCS
11791826 1 L cada uno
11701836 1,5 L 1 PCS
3 options
Código de producto. 11731776
Marca: Amsta Rostfritt 517552
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubos fabricados para manipular productos químicos, etc. fabricados con una placa de acero inoxidable resistente al ácido de 0,8 mm (EN1.4404).
Completamente soldado con mangos soldados sin protectores contra suciedad.
Especificaciones
Tipo de producto Pala
Material Acero inoxidable
Volumen (métrico) 2 L