Learn More
Bel-Art™ Espátula y cuchara de muestreo de acero inoxidable SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Extremos con revestimiento de FEP- PTFE Fluo-Kem™ marrón.
- El revestimiento proporciona una superficie antiadherente y resistente a la corrosión
- Varilla aplanada en un extremo para servir como espátula y cuchara en el extremo opuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de producto | Muestreador de cuchara y espátula |
| Acabado | FEP-PTFE Fluo-Kem marrón |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |