Learn More
Sampling Systems™ Cajas de divisor de muestras de acero inoxidable
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Anchura del aliviadero (métrico):
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
N.º de aliviaderos:
12
16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
- Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
- Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de Divisor |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de aliviaderos | 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | División y reducción de muestras a granel |
| Anchura del aliviadero (métrico) | 30 mm |