Descripción
- Penetrador de muestreo de laboratorio con copa de lado cónico
- Acero inoxidable espec. 304
- 18/8 no magnético, acabado brillante
- Mango arrasado en la copa para una mayor durabilidad y una construcción sin grietas
- Las tazas libres de grietas tienen boquilla de vertido
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para su uso con la mayoría de líquidos
- Diseñado para la recogida de muestras y el envío desde una sola fuente
- Tipo tapón: recto
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dipper de muestra |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de mango | Agrobazed |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Longitud del mango (métrico) | 300 mm |