Learn More
Buerkle™ Recipientes de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. p-8011252 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11921551 1 L cada uno
15649293 5 L cada uno
11931551 2 L cada uno
3 options
Código de producto. 11921551
Marca: Buerkle™ 26011001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la medición segura y la manipulación de pequeñas cantidades de líquidos inflamables. Con una protección contra explosiones a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva, los recipientes tienen un alto grado de resistencia química.
  • Stainless steel AISI 316 Ti (1.4571), 0.6 mm thickness
  • Seals made of PTFE
  • Handle made of powder-surfaced Aluminum
  • Closure thread 1¼in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Safety Can
Capacidad (métrico) 1 L
Para utilizar con (aplicación) Para transporte y almacenamiento
Material Stainless Steel
Altura (métrico) 235 mm
Diámetro exterior (métrico) 111 mm