Learn More
asecos™ Bidón de seguridad acero inoxidable
Código de producto. 17826476 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Altura (métrico):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
17826476 5 L 169,00 mm cada uno
17806506 10 L 241,00 mm cada uno
17876536 10 L 280,00 mm cada uno
17816406 20 L 271,00 mm cada uno
17846486 20 L 470,00 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17826476
Marca: asecos™ 40090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • con grifo de llenado de acero inoxidable (1.4301)
  • incl. ventilación, junta de NBR y tapa de rosca de aluminio, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1.3 gal.
Capacidad (métrico) 5 L
Color Gray
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 9.61 in.
Anchura (métrico) 244.00 mm
Altura (imperial) 6.65 in.
Altura (métrico) 169,00 mm
Peso (imperial) 5.29 lb.
Peso (métrico) 2.4 kg