Descripción
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
- con grifo de llenado de acero inoxidable (1.4301)
- incl. ventilación, junta de NBR y tapa de rosca de aluminio, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2.6 gal. |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Gray |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (imperial) | 9.61 in. |
| Anchura (métrico) | 244.00 mm |
| Altura (imperial) | 9.49 in. |
| Altura (métrico) | 241,00 mm |
| Peso (imperial) | 5.73 lb. |
| Peso (métrico) | 2.6 kg |