Learn More
De Buyer™ Anillo de masa redondo de acero inoxidable
Descripción
- Anillo de acero inoxidable de gama alta
- No hay oxidación cuando se expone a bajas temperaturas
- Anillo flexible y resistente para facilitar la liberación del molde: siempre vuelve a su forma original
- Superficie interior lisa para postres perfectos
- Dos asas laterales ergonómicas de acero inoxidable fundido grandes y remachadas para un agarre cómodo
- Lados perfectamente alineados, sin desviación donde haya fugas de anillo mínimas y soldadas
- Marcado permanente: tamaño grabado en el anillo para facilitar la identificación
- Entra en el congelador, ultracongelador, frigorífico, frigorífico rápido y horno
- Higiénico, apto para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Anillo de masa |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 18 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Formación en frío, postres |
| Altura (métrico) | 4,5 cm |
| Incluye | Marcado de tamaño grabado |
| Forma | Redondo |