Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de inmersión redondo de acero inoxidable con asas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
:
Para baño de ultrasonidos S 50
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cestillo |
| Fondo (métrico) | 575 mm |
| Diámetro (métrico) | 220 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad ultrasónica, Elmasonic S 50 R |
| Altura (métrico) | 70 mm |