Learn More
Bochem™ Varillas de acero inoxidable
Código de producto. 10675411
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Longitud de la varilla (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la varilla (métrico) unitSize
10675411 1500 mm 1500 mm cada uno
10509861 1000 mm 1000 mm cada uno
10484091 750 mm 750 mm cada uno
10685991 500 mm 500 mm cada uno
10333571 600 mm 600 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10675411
Marca: Bochem™ 5125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Utilice las varillas de acero inoxidable Bochem™ para disfrutar de una mayor resistencia en sus operaciones de laboratorio.
  • Acero inoxidable
  • Resistente
Specifications
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 1500 mm
Longitud de la varilla (métrico) 1500 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12 diám.
Para utilizar con (aplicación) Bases de soporte