Learn More
Bochem™ Varillas de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Longitud de la varilla (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- Resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 750 mm |
| Longitud de la varilla (métrico) | 750 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12 diám. |
| Para utilizar con (aplicación) | Bases de soporte |