Learn More
Bochem™ Varillas de acero inoxidable
Descripción
- Estructura de acero inoxidable 18/10
- Varilla para bases de soporte
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Longitud de la varilla (métrico) | 600 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Varilla de acero inoxidable |
| Tamaño de rosca | Sin rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Para bases de soporte |
| Cantidad | 1 unidad |