Learn More
OHAUS™ Varilla de acero inoxidable
Código de producto. 15702349 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
460 mm
610 mm
910 mm
1220 mm
1520 mm
1830 mm
2440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15702349 300 mm cada uno
15772339 40 mm cada uno
15782339 50 mm cada uno
15792339 150 mm cada uno
15712349 460 mm cada uno
15722349 610 mm cada uno
15732349 910 mm cada uno
15742349 1220 mm cada uno
15752349 1520 mm cada uno
15762349 1830 mm cada uno
15772349 2440 mm cada uno
11 options
Código de producto. 15702349
Marca: OHAUS™ 30392296
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
OHAUS™ Stainless Steel Rod provides secure support when used with an OHAUS™ Lab Frame.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los conectores fiables aseguran varillas y abrazaderas para satisfacer sus necesidades y cinco soportes exclusivos en una variedad de tamaños y materiales que se adaptan a diferentes varillas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Varilla de marco de laboratorio
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, varilla, acero de 30 cm, CLR-RODS030
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 300 mm