Learn More
Heidolph™ Hélice anillada de acero inoxidable
Código de producto. 10490263 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PR-31
PR-32
PR-33
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
10490263 PR-31 cada uno
10232361 PR-32 cada uno
10242361 PR-33 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490263 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5093100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en acero inoxidable (AISI 316L), este propulsor se recomienda para aplicaciones que requieren una velocidad media o alta y para tareas de mezcla con viscosidad media o alta.
  • Recomendado para aplicaciones que requieren una velocidad media o alta
  • Para tareas de mezcla con viscosidad media o alta
  • Excelentes propiedades de mezcla para homogeneización y suspensiones
  • Estos modelos crean un flujo axial
  • Fabricado en acero inoxidable (AISI 316L), diámetro de hélice de 45 mm, longitud de 400 mm, Ø eje del propulsor de 8 mm, velocidad máxima 2,000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 8 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Altura de la hoja (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Modelo PR-31
Velocidad 2000 rpm
Tipo Hélice anillada
Material Acero inoxidable