Learn More
Grant Instruments™ Bandeja de base perforada de acero inoxidable
Descripción
Necesario si se van a colocar matraces de fondo plano directamente sobre la base del baño.Las bandejas base de repuesto de acero inoxidable de Grant Instruments™ promueven la convección térmica en el baño.
- Para su uso con baños de agua sin agitación de la serie SBB Aqua Plus y LSB Series Pro
- Elija entre una variedad de tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SAP34 |
| Tipo | Bandeja de base de acero inoxidable SBT36 |