Learn More
Grant Instruments™ Bandeja de base perforada de acero inoxidable
Código de producto. 11426417
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
DMU12 y SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11426417 DMU12 y SAP12 cada uno
11456417 DMU19, SAP18/26 1 PCS
11406417 DMU5, SAP2/5, JBN5 cada uno
11466417 SAP34 cada uno
15315832 LSB12 cada uno
15345832 OLS26/LSB18 cada uno
6 options
Código de producto. 11426417
Marca: Grant Instruments™ SBT14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Necesario si se van a colocar matraces de fondo plano directamente sobre la base del baño. Las bandejas base de repuesto de acero inoxidable de Grant Instruments™ promueven la convección térmica en el baño.
Necesario si se van a colocar matraces de fondo plano directamente sobre la base del baño.Las bandejas base de repuesto de acero inoxidable de Grant Instruments™ promueven la convección térmica en el baño.
  • Para su uso con baños de agua sin agitación de la serie SBB Aqua Plus y LSB Series Pro
  • Elija entre una variedad de tamaños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) DMU12 y SAP12
Tipo Bandeja de base de acero inoxidable SBT14