Learn More
VACUUBRAND™ Piezas reductoras de acero inoxidable con pequeñas bridas KF
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 25/16 mm |
| Para utilizar con | Válvulas VV y VV C de solenoide |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | 40 mm |
| Tipo | Piezas reductoras |