Learn More
Bochem™ Soporte rectangular para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 10458812
Change view
Click to view available options
Posiciones:
12
24
48
matriz, red, conjunto:
2 x 12
2 x 6
4 x 12
Diámetro de la abertura (métrico):
17 mm
17 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones matriz, red, conjunto Diámetro de la abertura (métrico) unitSize
10458812 24 2 x 12 17 mm cada uno
10779611 24 2 x 12 20 mm cada uno
10535031 12 2 x 6 20 mm cada uno
10356191 48 4 x 12 17 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10458812 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8212
Solo quedan null
Especificaciones
Admite Tubos (17 mm)
Material Acero inoxidable (18/10)
Posiciones 24
Diámetro de la abertura (métrico) 17 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 2 x 12