Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Click to view available options
Tamaño de poro:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
315 μm
3,35mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
7,1mm
8 mm
9 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descrizione
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 170°C
Specifica
Specifica
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 315 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto