Learn More
RETSCH Tubos de alimentación de acero inoxidable a presión
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
210 x 15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de alimentación a presión |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 15 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para soporte 15/40 DR 100 |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) | 15 mm |