Learn More
RUBIS Pinzas de alta precisión - SwissTweeze
Descripción
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Schweizer Tweeze-Serie
- Perforierter Griff für verbesserten Halt
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Puntiagudo, ultrafino |
| Diseñar | Angular |
| Longitud (imperial) | 4.52 in. |
| Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
| Longitud (métrico) | 115 mm |
| Tipo de producto | Pinzas de alta precisión |
| Cantidad (n.º por caja) | Each |
| Tipo | Tweezers, Punch |