Learn More
RUBIS Pinzas de alta precisión - SwissTweeze
Código de producto. 11779564
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 mm
115 mm
115 mm
120 mm
Estilo de punta:
Puntiagudo, ultrafino
Punto fino
Punto inclinado
Punto muy fino
Punto ultra delgado y afilado
Diseñar:
Angular
Angular, doblado
Curvado
Recto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta Diseñar unitSize
11779564 110 mm Punto ultra delgado y afilado Recto 1 PCS
11789564 115 mm Puntiagudo, ultrafino Angular cada uno
11799564 115 mm Punto inclinado Angular, doblado 1 PCS
11749564 120 mm Punto fino Recto cada uno
11759564 115 mm Punto muy fino Recto 1 PCS
11709574 115 mm Puntiagudo, ultrafino Curvado cada uno
6 options
Código de producto. 11779564
Marca: RUBIS 4G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinza de Alta Pecisión - Antimagnético/Antiácido SS, mango perforado
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Schweizer Tweeze-Serie
  • Perforierter Griff für verbesserten Halt
Especificaciones
Estilo de punta Punto ultra delgado y afilado
Diseñar Recto
Longitud (imperial) 4.32 in.
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 110 mm
Tipo de producto Pinzas de alta precisión
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas de perforación