Learn More
RUBIS Pinzas de alta precisión - SwissTweeze
Descripción
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Schweizer Tweeze-Serie
- Perforierter Griff für verbesserten Halt
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Punto fino |
| Diseñar | Recto |
| Longitud (imperial) | 4.72 in. |
| Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Tipo de producto | Pinzas de alta precisión |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas de perforación |