Learn More
Buerkle™ Muestreador múltiple de acero inoxidable
Código de producto. 10034190
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
550 mm
850 mm
1500 mm
Incluye:
3 cámaras
3 cámaras de recogida
5 cámaras
5 cámaras de recogida
Material:
Acero inoxidable (V4A)
Acero inoxidable (V4A), PTFE
Tamaño:
Profundidad de inserción de 1355 mm
Profundidad de inserción de 430 mm
Profundidad de inserción de 710 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye Material Tamaño unitSize
10034190 1500 mm 5 cámaras de recogida Acero inoxidable (V4A), PTFE Profundidad de inserción de 1355 mm cada uno
10255182 550 mm 3 cámaras Acero inoxidable (V4A) Profundidad de inserción de 430 mm cada uno
10268320 550 mm 3 cámaras de recogida Acero inoxidable (V4A), PTFE Profundidad de inserción de 430 mm 1 PCS
10265182 850 mm 3 cámaras Acero inoxidable (V4A) Profundidad de inserción de 710 mm cada uno
10024190 850 mm 3 cámaras Acero inoxidable (V4A), PTFE Profundidad de inserción de 710 mm 1 PCS
10192602 1500 mm 5 cámaras Acero inoxidable (V4A) Profundidad de inserción de 1355 mm 1 PCS
6 options
Código de producto. 10034190
Marca: Buerkle™ 53160150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El muestreador múltiple Buerkle™ dispone de varias cámaras cerradas para el muestreo de varios puntos a partir de varias profundidades predeterminadas. Los muestreadores de zona están disponibles en tres longitudes diferentes: 55 cm (especialmente apto para sacos), 85 cm (para barriles, tinas, recipientes mixtos) y 150 cm (para bolsas grandes, silos, depósitos).
  • Las muestras de todas las capas se pueden recoger de todas las capas del contenedor
  • Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
  • El muestreo seguro y fiable se facilita aún más con accesorios especiales útiles como fundas de sellado, papel Quali, cepillos de limpieza, dispositivos de vaciado y juntas de control Close-It
  • aluminio, AISI 316L (1,4404) o AISI 316L/PTFE
  • Versión hecha de AISI 316L (1.4404)/PTFE con bajo peso debido a las cámaras de muestras de PTFE.
  • Con sistema de codificación por colores
  • 25 mm Ø
  • El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
  • Materiales ultrapuros
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras múltiple
Material Acero inoxidable (V4A), PTFE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye 5 cámaras de recogida
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (métrico) 17 mL
Tamaño Profundidad de inserción de 1355 mm
Certificaciones/conformidad DIN
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de varios puntos a partir de varias profundidades de muestreo predeterminadas, productos alimenticios
Longitud (métrico) 1500 mm