Learn More
Julabo™ Sensor de Pt100 externo de acero inoxidable/PTFE
Código de producto. 15204353
Change view
Click to view available options
Tamaño:
200 × 6 mm
300 × 6 mm
900 × 6 mm
1200 × 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15204353 200 × 6 mm cada uno
11994768 1200 × 6 mm cada uno
10748708 300 × 6 mm cada uno
11990268 900 × 6 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15204353
Marca: Julabo™ 8981017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Specifica
Descripción Sensor externo Pt100
Para utilizar con (equipo) Adecuado para baño de circulación refrigerado/calefactado CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME
Material Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Tamaño 200 × 6 mm
Diámetro (métrico) 200 x 6 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.